Imprimer
Production et sièges de laboratoire, dossier avec contact permanent, Neon 2
Fournisseur: bimos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9563-MG01-3278 9563-SP02-3280 9563-2000-3278 9563-2000-3279 9563-2000-3280 9563-2001-3278 9563-2001-3280 9563-MG01-3279 9563-MG01-3280 9563-MG02-3278 9563-MG02-3279 9563-MG02-3280 9563-SP01-3278 9563-SP01-3279 9563-SP01-3280 9563-SP02-3278 9563-2001-3279 9563-SP02-3279 9563-2002-3278 9563-2002-3279 9563-2002-3280 9563-MG11-3279 9563-MG11-3280 9563-MG11-3278 9563-SP11-3278 9563-SP11-3279 9563-SP11-3280 9563-6801-3280 9563-6801-3279 9563-6801-3278 9563-6802-3278 9563-6802-3279 9563-6802-3280 9563-6811-3278 9563-6811-3279 9563-6811-3280 9563-2000-3277 9563-6801-3277 9563-MG01-3277 9563E-98113280 9563E-MG013280 9563E-MG013278 9563E20003278 9563-SP01-3277 9563MG01327852 9563E-98013278 9563-SP02-3277 9563E20003279 9563EMG013279 9563E20003277 9563E20003280
132-0913EA 619 EUR
132-0913 139-0657 132-0910 132-0911 132-0912 139-0631 139-0633 132-0914 132-0915 139-0643 139-0644 139-0645 139-0649 139-0653 139-0654 139-0655 139-0632 139-0656 139-0634 139-0635 139-0636 139-0647 139-0648 139-0646 139-0658 139-0659 139-0660 139-0437 132-0917 132-0916 139-0637 139-0638 139-0639 139-0640 139-0641 139-0642 132-0979 132-0981 132-0980 BIMO9563E-98113280 132-1416 132-1415 132-1414 BIMO9563-SP01-3277 132-1417 BIMO9563E-98013278 BIMO9563-SP02-3277 BIMO9563E20003279 BIMO9563EMG013279 BIMO9563E20003277 BIMO9563E20003280
Production et sièges de laboratoire, dossier avec contact permanent, Neon 2
Chaises
Neon prend en charge la position assise penchée vers l'avant, souvent nécessaire pour les travaux de laboratoire. Son design moderne correspond parfaitement à l'environnement de laboratoire high-tech. Bien entendu, il comporte toutes les caractéristiques que l'on peut attendre d'un bon siège de laboratoire. Il est sans couture, facile à nettoyer, lavable et résistant aux désinfectants. Ainsi, Neon est la solution idéale pour le laboratoire, lorsqu'un siège ergonomique très confortable est requis.
  • Roulettes
  • Dossier à contact permanent
  • Ensemble ergonomique avec réglage de la hauteur, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur de l'assise et de la hauteur du dossier, et régulation du poids
  • Conception robuste pour une longue durée de vie
  • Très peu de matériaux composites
  • Garniture facilement échangeable
  • Bande flexible disponible en trois couleurs
  • Base à cinq branches en aluminium ; revêtement en poudre noir
  • Verrou antichocs
  • Fabrication certifiée durable
Dossier à contact permanent : il suit les mouvements de l'utilisateur et permet au dos d'être toujours entièrement soutenu. Le réglage du poids garantit que l'équilibre entre la résistance du dossier et le poids corporel est toujours fixe. Le dossier à contact permanent est idéal pour les personnes qui doivent se pencher vers l'avant pendant de longues périodes, avec seulement une petite distance entre les yeux et la cible de travail (par ex. travail à courte portée dans un laboratoire).
Certifications: Écolabel Blue Angel
Non toxique
Conforme aux normes DIN 68 877
Conforme au système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
Conforme au règlement EWG n° 1836/93 et au système de gestion environnementale DIN EN ISO 14001