Imprimer
Poubelle, GEO
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
137661 137662 137663 137664 137665 137666
129-0866EA 181 EUR
129-0866 129-0867 129-0868 129-0869 129-0870 129-0871
Poubelle, GEO
Poubelles Conteneurs de déchets
Cette gamme de poubelles innovantes et résistantes est conçue pour votre collecte des déchets et le système de tri en vue du recyclage. La technologie des « matériaux associés » allie la durabilité et les performances du plastique (nettoyage facile, résistance aux traces de doigts, à la rouille et aux entailles) à l'esthétique et à l'image de l'acier inoxydable. Le choix des couvercles est adapté au tri des déchets.
  • En plastique résistant avec aspect inox
  • Conception compacte ultraplate qui rentre dans les espaces étroits
  • Ne rouille pas, ne se raye pas, ne laisse pas de traces de doigts
  • Facile à nettoyer et lavable
  • Poignée intégrée pour un transport et un soulèvement faciles
  • Support pour sacs intégré pour un bon positionnement du sac
  • Pieds en caoutchouc antidérapants, qui évitent tout mouvement pendant l'utilisation et protègent le sol