Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Lingettes pour applications générales, WYPALL* X90
LingettesChiffons nettoyants réutilisablesChiffons pour applications générales
Ces lingettes douces et néanmoins résistantes ont un pouvoir élevé d'absorption de l'huile et de l'eau. Elles sont idéales pour l'essuyage intensif, la préparation de surfaces avec des solvants et le nettoyage de pièces métalliques et des surfaces rugueuses.
Plus absorbantes que les autres solutions d'essuyage industriel et réutilisables : moins de déchets pour les utilisateurs
Résistantes et robustes grâce à deux plis liés de matériau spunbond
Disponibles en rouleau ou en distributeurs portatifs
Couleur : blanc
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.