Imprimer
Milieux de chromatographie d'affinité, Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Marques : Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17-5318-01 17-5318-02 17-5318-03 17-5318-06
17-5318-01EA 440 EUR
17-5318-01 17-5318-02 17-5318-03 17-5318-06
Milieux de chromatographie d'affinité, Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Protéines purification Protein Purification Resins
Ni Sepharose™ 6 Fast Flow est un milieu de biopurification qui se compose de billes d'agarose réticulée à 6% modifiées par un ligand chélatant immobilisé sur la matrice de base et pré-chargé avec des ions Ni²⁺ pour la purification des protéines marquées à l'histidine.
  • Conçus pour la transposition à plus grand échelle de la purification des protéines marquées à l'histidine
  • Grande capacité de liaison aux protéines et fuite minime des ions Ni²⁺
  • Répondent aux demandes industrielles en matière de sécurité de l'approvisionnement, de robustesse de la performance et d'assistance réglementaire
The coupling chemistry and the novel ligand is designed to give minimal ligand and Ni2₊ leakage while providing high capacity. Ni Sepharose 6 Fast Flow is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development. As member of the BioProcess media range, Ni Sepharose 6 Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Ni Sepharose 6 Fast Flow is a member of the Cytiva range of IMAC chromatography media for capture and intermediate purification. Ni Sepharose 6 Fast Flow is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a novel chelating ligand immobilized to the base matrix and pre-charged with Ni2₊ ions for purification of histidine tagged proteins.