Les colonnes HiTrap TALON® crude 1 et 5 ml permettent des séparations rapides et une mise à l'échelle facile avec un minimum de préparation d'échantillons et d'équipement.
- Séparation rapide et une évolution aisée
- Conviennent à la purification IMAC des protéines marquées à l'histidine lorsque le Ni²⁺ n'est pas le choix optimal pour l'ion métallique
- Compatibles avec les réactifs IMAC couramment utilisés et appropriées pour la purifications des protéines dans les conditions natives et dénaturantes
- Gain de temps en permettant l'application directe d'échantillons non purifiés, ce qui minimise la main-d'œuvre et la dégradation des protéines
- Permettent des analyses répétées sans réextraction, nettoyage ou rechargement de Co²⁺
Les échantillons peuvent être appliqués directement sur la colonne après destruction cellulaire minutieuse - sans précentrifugation, ni filtration. Les filtres en haut et en bas de la colonne permettent de charger directement les lysats non purifiés sans causer de problèmes de contre-pression, ni de fuite des billes TALON® Superflow™. Avant le chargement, le lysat cellulaire doit être préparé en utilisant des méthodes telles que la sonication, l'homogénéisation ou la congélation/décongélation.
Les échantillons peuvent être appliqués directement sur la colonne après une désintégration complète des cellules, sans précentrifugation ni filtration. Les filtres situés en haut et en bas de la colonne permettent de charger directement les lysats non clarifiés sur la colonne sans provoquer de problèmes de contre-pression ou de fuite des billes TALON® Superflow™. Avant de charger les échantillons sur les colonnes HiTrap TALON® crude, le lysat cellulaire doit être préparé à l'aide de méthodes telles que la sonication, l'homogénéisation ou la congélation/décongélation.