Imprimer
Colonnes HiTrap™ SP FF
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17-5054-01 17-5157-01
17-5054-01EA 181 EUR
17-5054-01 17-5157-01
Colonnes HiTrap™ SP FF
Colonnes pour chromatographie
La colonne HiTrap™ SP FF est préremplie avec de la SP Sepharose Fast Flow et constitue un échangeur de cations fort pour les purifications de protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.
  • Séparations par échange d'ions rapides et faciles, soit seules soit en série
  • Débits élevés et bon potentiel de transposition à plus grande échelle
  • Utiliser un échangeur d'ions faible si la sélectivité d'un échangeur d'ions fort est insuffisante
  • Transposition à plus grande échelle possible
Q, SP, DEAE et CM Sepharose™ Fast Flow sont basés sur une matrice d'agarose en billes robuste, hautement réticulée à 6 %, avec de bonnes propriétés d'écoulement et des capacités de charge élevées.