Mini-armoires de dessiccation portatives, SICCO, Mobile
DessiccateursArmoires de dessiccation
Dessiccateur portatif en PC transparent doté d'une poignée pratique. Porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Résistance à des températures comprises entre −35 et +70 °C. Utilisation sous une pression atmosphérique normale.
Large ouverture et angle d'ouverture de la porte étendu permettant à l'utilisateur d'accéder à l'espace intérieur dans son intégralité
Fabrication robuste, légère et portative
Modèle Premium incluant un hygromètre et deux étagères
Informations de livraison: Dessiccant fourni, livré dans un conteneur refermable pratique.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.