Imprimer
Mini-armoires de dessiccation, SICCO, Black
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V1840-06 V1940-06
467-0124EA 344 EUR
467-0124 467-0127
Mini-armoires de dessiccation, SICCO, Black
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Panneaux en PC noirs opaques réduisant la lumière incidente et protégeant les échantillons des rayonnements ultraviolets. Porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Résistance à des températures comprises entre –35 et +70 °C. Utilisation sous une pression atmosphérique normale.
  • Large ouverture et angle d'ouverture de la porte étendu permettant à l'utilisateur d'accéder à l'espace intérieur dans son intégralité
  • Fabrication robuste, légère, portative et empilable
  • Modèle
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable