Imprimer
Mini-armoires de dessiccation, SICCO, Protect
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V1842-06 V1942-06
467-0125EA 317 EUR
467-0125 467-0128
Mini-armoires de dessiccation, SICCO, Protect
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Panneaux en PC orange réduisant la lumière incidente et protégeant les échantillons des rayonnements ultraviolets. Porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Utilisation sous une pression atmosphérique normale. Résistance à des températures comprises entre –35 et +70 °C.
  • Large ouverture et angle d'ouverture de la porte étendu permettant à l'utilisateur d'accéder à l'espace intérieur dans son intégralité
  • Fabrication robuste, légère, portative et empilable
  • Modèle Premium
En savoir plus