Imprimer
Colonnes HisTrap™ FF Crude
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17-5286-01 11-0004-58 29-0486-31
17-5286-01EA 784 EUR
17-5286-01 11-0004-58 29-0486-31
Colonnes HisTrap™ FF Crude
Colonnes pour chromatographie
HisTrap FF Crude columns are high binding capacity IMAC columns for his-tagged protein purification when scalability is needed.
  • Capacité de liaison importante et fuite d'ions nickel faible
  • Assurent une capture fiable des protéines marquées à l'histidine dans les purifications IMAC répétées
  • Compatibles avec une large gamme d'agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Fonctionnement manuel simple à l'aide d'une seringue, d'une pompe ou d'un système de chromatographie tel que les modèles ÄKTA ou le système FPLC
HisTrap FF crude is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow. After thorough cell disruption, it is possible to load the unclarified lysate on the column, without precentrifugation and filtration.