Imprimer
Armoires de sûreté pour produits dangereux, Série 14
Fournisseur: TRIONYX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ASDP ASP ASDD
135-1680EA 971 EUR
135-1680 135-1681 135-1679
Armoires de sûreté pour produits dangereux, Série 14
Mobilier Armoires de stockage
Ces armoires de sécurité permettent le stockage des produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation.
Elles sont fournies avec 3 pictogrammes normalisés : "Corrosifs", "Toxiques" et "Inflammables" (à apposer selon l'utilisation).
  • Etagères/bacs de rétention d’une hauteur de 50 mm
  • Charge par niveau uniformément répartie de 80 kg maximum
  • Etagères/bacs réglables en hauteur sur crémaillères au pas de 15 mm
Construction en acier monobloc, peinture époxy : corps gris (RAL 7035), porte(s) jaune(s) (RAL 1023)
Certifications: Conformes aux articles 5162 et 5170 du code de la santé publique.
Conformes aux recommandations de l’I.N.R.S.
Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/58/CEE.
Certification G.S.