Imprimer
Filtres en fibre de micro-quartz
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
420005 420007 420000 420010 420017 420001 420006 420008 420016 420051 420004 420013 420002 420011 420031 420034 420043 420046 420047 420048 420052 420032 420033 420035 420036 420042 420040 420014 420045 420109
537-4516EA 262 EUR
537-4516 537-4518 537-4514 537-4520 537-4524 537-4515 537-4517 537-4519 537-4523 BINZ420051 537-0042 BINZ420013 BINZ420002 BINZ420011 BINZ420031 BINZ420034 BINZ420043 BINZ420046 BINZ420047 BINZ420048 BINZ420052 BINZ420032 BINZ420033 BINZ420035 BINZ420036 BINZ420042 BINZ420040 BINZ420014 BINZ420045 BINZ420109
Filtres en fibre de micro-quartz
Filtres Filtres de fibres de verre
Les filtres à microquartz sont utiles pour tester les gaz de cheminée chauds, car les fibres de quartz peuvent résister à des températures allant jusqu'à 900 °C. De plus, le microquartz est utilisé lorsqu'un média de la plus haute pureté est requis. Avec d'excellentes propriétés de filtration et des traces minimes de métaux et de minéraux, les fibres de quartz sont dimensionnellement stables et peuvent être utilisées pour l'analyse des gaz acides à l'exception de l'acide fluorhydrique.
  • MK 360 conditionné par un préchauffage à haute température
  • Fabriqué à partir de fibres de microquartz extrêmement pures
  • Sans liant
  • Particulièrement adapté aux faibles quantités de particules
Le MK 360 est utilisé pour tester les PM 10 conformément à la surveillance de l'air ambiant de l'EPA, aux normes DIN EN ISO 23210 et DIN EN 14902:2005. Ces filtres sont disponibles avec une numérotation séquentielle conforme aux normes de l'EPA.
Propriétés typiques de la qualité :
Épaisseur du filtre : 0,42 mm (selon la méthode d'essai ISO 534:2005)
Éclatement humide : 254 mm H₂O(selon la méthode d'essai ISO 3689:1994)
Rétention de particules 0,3 µm : 0,42 mm (selon la méthode d'essai ASTM D 2986-91)
Débit : 1,4 s (selon la méthode d'essai ISO 5636/5:2003)
Résistance à la traction (MD) : 102 g/15 mm (selon la méthode d'essai ASTM D 828-97)
Fragilité : réussie (selon le test des filtres à fibres)
Perte d'ignition : 3,3% de filtre (selon un test interne)
Teneur en plomb : Faible quantité µg/filtre (selon la méthode d'essai EPA RFM (40 CRF 50))
Alcalinité : 0 µeq/g de filtre (selon la méthode d'essai T 428 om-99)
Analyse des oligo-éléments : Faible quantité (selon la méthode d'analyse ICP)