Imprimer
Sets anti-éclaboussures, tambour de suremballage en, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KIT302 KITR302 KIT202-999 KIT402 RFL402
121-0509EA 1100 EUR
121-0509 121-0510 121-0155 121-0563 121-0158
Sets anti-éclaboussures, tambour de suremballage en, PIG®
Matériaux absorbants
Sets anti-éclaboussures contenant tous les agents d'absorption nécessaires pour intervenir lors d'un important déversement d'huiles, de liquides de refroidissement, de solvants ou d'eau, le tout dans un conteneur pouvant être utilisé par la suite, pour la mise au rebut des déchets.
  • Couvercle étanche, à vis, avec encoche permettant de facilement le retirer ou le serrer
  • Le suremballage est qualifié X pour les groupes d'emballage I, II et III ; il est donc certifié pour l'expédition des déchets par terre, par mer ou par rail à la fin du nettoyage
  • Des paniers préremplis amovibles permettent un accès rapide au contenu et la protection contre les UV
  • Les rebords moulés du conteneur facilitent le déplacement du set par chariot élévateur
  • Conteneur léger, 100% en polyéthylène, résiste aux produits chimiques et conserve le contenu propre et sec
  • Inscription « Spill Kit » en gras pour une identification rapide
  • Un revêtement de protection du suremballage (disponible séparément) est recommandé pour le stockage extérieur afin de protéger le conteneur contre les UV et les intempéries