Imprimer
Gel de silice, PharmPrep® P
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.19681.0010 1.19681.0100 1.19681.1000 1.19682.0010 1.19682.0100 1.19682.1000 1.19995.0010 1.19995.0100 1.19995.1000 1.19996.0010 1.19996.0100 1.19996.1000 1.20571.0001
1.19681.0010EA 184 EUR
1.19681.0010 1.19681.0100 1.19681.1000 1.19682.0010 1.19682.0100 1.19682.1000 1.19995.0010 1.19995.0100 1.19995.1000 1.19996.0010 1.19996.0100 1.19996.1000 1.20571.0001
Gel de silice, PharmPrep® P
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Les particules possèdent une forme sphérique parfaite et sont disponibles en deux tailles : 10 et 20 μm. Conjointement avec une porosité de 100 Å (10 nm), ces nouveaux sorbants conviennent parfaitement à l'étape de polissage des peptides de petite taille tels que l'insuline et les autres principes actifs biopharmaceutiques et pharmaceutiques tels que les antibiotiques et les hormones. Cette silice hautement poreuse est produite par pulvérisation/séchage.
Puisque Merck Millipore réalise le procédé de fabrication dans son intégralité, vous bénéficiez d'une purification homogène d'un lot à l'autre, tout en garantissant des normes de qualité supérieures et une meilleure conformité aux réglementations.
Taille de pore moyenne : 10 µm, 20 µm
Volume de pore spécifique : 0,8 - 0,9 ml/g
Surface spécifique : 320 - 400 m²/g