Imprimer
Plateformes d'égouttage PIG® Poly
Fournisseur: NEW PIG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PAK527 PAK565 PAK566
121-0185EA 182 EUR
121-0185 121-0186 121-0187
Plateformes d'égouttage PIG® Poly
Stockage des fûts
Ces plateaux d'égouttage en polyéthylène retiennent les écoulements des conteneurs et des fûts avant qu'ils ne provoquent des risques de glissade et de chute. Ils empêchent les fûts et les conteneurs qui fuient de créer des flaques et des zones glissantes sur les sols.
  • La conception à profil bas de 15 cm est facile à charger ou à décharger ; les pompes et les entonnoirs sont faciles d'accès
  • Le carter moulé permet de recueillir les fuites, les gouttes et les déversements afin de garder vos zones de stockage propres et sûres
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour faciliter l'accès au puisard
  • Les parois latérales blanches transparentes permettent une inspection visuelle facile
Fabriqués en partie à partir de polyéthylène post-industriel recyclé.