Imprimer
Pouring rings for laboratory bottles
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4536/32D 4536/45D
BIBB4536/32DEA 26 EUR
BIBB4536/32D BIBB4536/45D
Pouring rings for laboratory bottles
Capuchons Bouchons pour flacons
PYREX® ETFE.
  • For GL threads
  • Ideal for laboratory media bottles of high temperatures
  • Heat resistant up to +180 °C