Imprimer
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate d'ammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 84.7 EUR
J65538.06 J65538.14 J65538.22
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate d'ammonium ≥98%
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate d'ammonium
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 242…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012560
Numéro CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6