5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄BrClNNa₂O₄P Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00036757 Numéro CAS: 102185-33-1 |