Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DAB tétrachlorure hydraté, Tétrachlorure de biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium hydraté
CAS No.: 868272-85-9
Molecular Formula: C12H14N4.4HCl.xH2O
Formula Weight: 360.11(anhy)
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Solubility: Soluble at 5%(w/v) in water
MDL No.: MFCD08273058
Widely used peroxidase substrate for immunoblotting and immunohistochemical staining techniques
Formule:
C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD08273058 Numéro CAS: 868272-85-9 EINECS: 231-018-9 |