2'-Deoxycytidine
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
CAS No.: 951-77-9
Molecular Formula: C9H13N3O4
Formula Weight: 227.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: 209-211°
Beilstein Reference: 87567
MDL No.: MFCD00006547
Formule:
C₉H₁₃N₃O₄ Poids moléculaire: 227.22 g/mol Point de fusion: 209…211 °C |
Numéro MDL:
MFCD00006547 Numéro CAS: 951-77-9 EINECS: 213-454-1 |