3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium pour l'électrophorèse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 6226-79-5
Molecular Formula: C22H12N4Na4O13S4
Formula Weight: 760.58
Physical Form: Powder
Appearance: Red-brown
Protein stain for electrophoresis
Formule:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003892 Numéro CAS: 6226-79-5 EINECS: 228-319-2 |