Imprimer
Carbenicilline sel disodique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J61949.03 J61949.06 J61949.14
J61949.03EA 107 EUR
J61949.03 J61949.06 J61949.14
Carbenicilline sel disodique
Carbenicilline sel disodique
CAS No.: 4800-94-6 Molecular Formula: C17H16N2Na2O6S Formula Weight: 422.36 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 5722128 Merck Reference: 14,1792 MDL No.: MFCD00077683
Water-soluble antibiotic effective against Gram-negative bacteria
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077683
Numéro CAS: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8
Indice Merck: 14,1792