6-(2-Hydroxynaphtylazo)-3,4'-azodibenzenesulfonate de sodium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Biebrich Scarlet
Formule:
C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂ Poids moléculaire: 556.49 g/mol Point de fusion: 181…188 °C Point éclair: 300 °C (572 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003891 Numéro CAS: 4196-99-0 EINECS: 224-084-5 |