Imprimer
Lithium chlorure 1 M en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J61895.AE J61895.AD
J61895.AEEA 88.1 EUR
J61895.AE J61895.AD
Lithium chlorure 1 M en solution aqueuse
Lithium chlorure
CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: ClLi Formula Weight: 42.39 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011078
Formule: LiCl
Poids moléculaire: 42.39 g/mol
Point d'ébullition: 1382
Point de fusion: 614
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Indice Merck: 13,05550