Imprimer
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 40,000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J63606.14 J63606.22 J63606.PG
J63606.14EA 95.5 EUR
J63606.14 J63606.22 J63606.PG
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 40,000
Dextran sulphate sodium salt
CAS No.: 9011-18-1 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to pale yellow Odour: Phenol-like Merck Reference: 14,2951 MDL No.: MFCD00081551
Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1
Indice Merck: 14,2951