3-Éthoxyacrylate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Ethoxyacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3-Ethoxyacrylate, Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, Ethyl 3-ethoxyacrylate
Formule:
C₇H₁₂O₃ Point d'ébullition: 195…196 °C Densité: 0,998 Point éclair: 76 °C (169 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009863 Numéro CAS: 1001-26-9 UN: 3334 ADR: 9, |