α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Oxoglutaric acid disodium salt dihydrate, α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate, Sodium α-ketoglutarate dibasic dihydrate
Purity: 99%
CAS No.: 305-72-6
Molecular Formula: C5H4Na2O5.2H2O
Formula Weight: 226.09 (190.06anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
MDL No.: MFCD00150702
Formule:
C₅H₄Na₂O₅·2H₂O Poids moléculaire: 226.092 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150702 Numéro CAS: 305-72-6 EINECS: 206-167-8 |