Imprimer
Benzoate de denatonium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
J61048.03 J61048.06 J61048.14
J61048.03EA 51.2 EUR
J61048.03 J61048.06 J61048.14
Benzoate de denatonium
Benzoate de denatonium
CAS No.: 3734-33-6 Molecular Formula: C21H29N2O.C7H5O2 Formula Weight: 446.59 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 8179408 Merck Reference: 14,2891 MDL No.: MFCD00031578
The bitterest compound known
Formule: C₂₈H₃₄N₂O₃
Poids moléculaire: 446.59 g/mol
Point de fusion: 164…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031578
Numéro CAS: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2