Dextran, M.W. ~ 20,000
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9004-54-0
Molecular Formula: (C6H10O5)n
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Merck Reference: 14,2948
MDL No.: MFCD00130935
Formule:
(C₆H₁₀O₅)n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130935 Numéro CAS: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 Indice Merck: 14,2948 |