Imprimer
L(+)-Ornithine hydrochloride réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
J60241.18 J60241.22 J60241.30
J60241.18EA 70 EUR
J60241.18 J60241.22 J60241.30
L(+)-Ornithine hydrochloride réactif de culture cellulaire
L(+)-Ornithine hydrochloride
CAS No.: 3184-13-2 Molecular Formula: C5H12N2O2.HCl Formula Weight: 168.62 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 238° dec. Beilstein Reference: 3625847 Merck Reference: 14,6874 Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064562
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Point de fusion: ∼ 238 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064562
Numéro CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Indice Merck: 14,6874