Sodium carbonate
Marques : G BiosciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Carbonate de sodium
Formule:
Na₂CO₃ Poids moléculaire: 105.99 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 854 Densité: 2.53 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003494 Numéro CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Indice Merck: 14,08596 |