Vitamine A palmitate, 1.7 MIU/g
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Rétinol palmitate, Palmitate de rétinyle, Rétinyle palmitate
CAS No.: 79-81-2
Molecular Formula: C36H60O2
Formula Weight: 524.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Low melting solid
Appearance: Yellow to orange
Melting Point: 28-29°
Beilstein Reference: 1917366
Merck Reference: 14,10013
MDL No.: MFCD00019414
Formule:
C₃₆H₆₀O₂ Poids moléculaire: 524.87 g/mol Point de fusion: 28…29 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00019414 Numéro CAS: 79-81-2 EINECS: 201-228-5 Indice Merck: 14,10013 |