Imprimer
Lidocaine chlorhydrate monohydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J63035.06 J63035.14
J63035.06EA 46.2 EUR
J63035.06 J63035.14
Lidocaine chlorhydrate monohydraté ≥98%
Lidocaine chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150329
Numéro CAS: 6108-05-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,5482