Imprimer
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
H35352.06 H35352.14 H35352.22
H35352.06EA 72.7 EUR
H35352.06 H35352.14 H35352.22
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥99%
1-Methyl-3-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₁₄H₂₃F₆N₃O₄S₂
Poids moléculaire: 475.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458946
Numéro CAS: 178631-04-4