Imprimer
L-Thréonine réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(-)-ThréonineH-Thr-OH
J63709.A1EA 273 EUR
J63709.A1 J63709.30
L-Thréonine réactif de culture cellulaire
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Poids moléculaire: 119,12 g/mol
Point de fusion: 256 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Indice Merck: 14,9380