Imprimer
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 97% pour l'électrophorèse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J64241.14 J64241.22 J64241.36
J64241.14EA 47.5 EUR
J64241.14 J64241.22 J64241.36
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 97% pour l'électrophorèse
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Purity: 98%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Point de fusion: ∼206 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 14,8636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM