Imprimer
Daidzeine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J63763.ME J63763.03 J63763.MC
J63763.MEEA 143 EUR
J63763.ME J63763.03 J63763.MC
Daidzeine ≥98%
Daidzeine
Purity: 98+% CAS No.: 486-66-8 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Melting Point: 328-332° dec. Beilstein Reference: 231523 Merck Reference: 14,2801 MDL No.: MFCD00016954
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Formule: C₁₅H₁₀O₄
Point d'ébullition: 513 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 328…332 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00016954
Numéro CAS: 486-66-8
EINECS: 207-635-4
Indice Merck: 14,2801