Acétonitrile, faible teneur en eau ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cyanométhane
, Méthyle cyanure
, Cyanure de méthyle
Formule:
H₃CCN Poids moléculaire: 41,05 g/mol Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –45,7 °C Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 2 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001878 Numéro CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Indice Merck: 13,00071 |
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm | ≤ 0.010 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm | ≤ 0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 200 nm | ≤ 0.05 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤ 190 |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission | ≤ 0.3 ppb |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities | ≤ 1.0 ppb |
Appearance | Passes Test |
Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) | ≥ 99.8 % |
Color (APHA) | ≤ 10 |
Residue after Evaporation | ≤ 1.0 ppm |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤ 0.8 |
Titrable Base (µeq/g) | ≤ 0.6 |
Water (by KF, coulometric) | ≤ 10 ppm |