Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
J62575.30EA 74.6 EUR
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
Magnésium chlorure hexahydraté réactif de culture cellulaire
Magnésium chlorure hexahydraté
CAS No.: 7791-18-6 Molecular Formula: MgCl2.6H2O Formula Weight: 203.30 (95.22anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00149781
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 14,5662