Calcium chlorure 1 M en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de calcium
Formule:
CaCl₂ Poids moléculaire: 110.98 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 772 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010903 Numéro CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 Indice Merck: 14,01659 |