Imprimer
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT) 99
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
J60230.03 J60230.06
J60230.03EA 125 EUR
J60230.03 J60230.06
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT) 99
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Purity: 99% CAS No.: 298-83-9 Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6 Formula Weight: 817.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4115923 MDL No.: MFCD00012159
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Poids moléculaire: 817.65 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4