Polymyxine B, sulfate, Qualité Culture Cellulaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Antibiotic for Gram-negative bacteria
- White to pale yellow powder
Soluble in water
Formule:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00131991 Numéro CAS: 1405-20-5 Indice Merck: 14,7573 |