Sodium alginate, haute viscosité
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide alginique sel de sodium
CAS No.: 9005-38-3
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Merck Reference: 14,241
MDL No.: MFCD00081310
A gelling polysaccharide extracted from giant brown seaweed, useful in viscosity studies
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081310 Numéro CAS: 9005-38-3 Indice Merck: 14,241 |