L-Phénylalanine réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 63-91-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in water. Aqueous solubility increases with warming. Also soluble in methanol, ethanol or 1M NH4OH
Beilstein Reference: 1910408
Merck Reference: 14,7271
MDL No.: MFCD00064227
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa) Point de fusion: 173 °C Densité: 0,754 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064227 Numéro CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Indice Merck: 14,7271 |