Imprimer
Dicyanamide de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
H59175.06 H59175.18
H59175.06EA 147 EUR
H59175.06 H59175.18
Dicyanamide de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥97%
Dicyanamide de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₅N₅
Poids moléculaire: 205.26 g/mol
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784457
Numéro CAS: 448245-52-1