Imprimer
cis-9-Octadecène-1-ol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): cis-Octadec-9-ène-1-ol
H33475.03 H33475.14 H33475.06
H33475.03EA 180 EUR
H33475.03 H33475.14 H33475.06
cis-9-Octadecène-1-ol ≥99%
cis-9-Octadecène-1-ol
Purity: 99+% CAS No.: 143-28-2 Molecular Formula: C18H36O Formula Weight: 268.48 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 180°(356°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: ca 6° Boiling Point: 206-207/13mm Beilstein Reference: 1723962 MDL No.: MFCD00002993
Formule: C₁₈H₃₆O
Point d'ébullition: 206…207 °C (13 mmHg)
Point de fusion: ∼ 6 °C
Densité: 0,849
Point éclair: 180 °C (356 °F)
Numéro MDL: MFCD00002993
Numéro CAS: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Indice Merck: 12,06968