Imprimer
4-Aminonaphtalène-1,8-dicarboximide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Aminonaphthalimide, 4-Aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
J64358.MC J64358.03
J64358.MCEA 56.9 EUR
J64358.MC J64358.03
4-Aminonaphtalène-1,8-dicarboximide 95%
4-Aminonaphtalène-1,8-dicarboximide
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 212.21 g/mol
Point d'ébullition: 518
Point de fusion: >360 °C
Densité: 1.105
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006921
Numéro CAS: 1742-95-6
EINECS: 217-110-1