Imprimer
3-Bromo-7-nitroindazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 114 EUR
J63480.03 J63480.06
3-Bromo-7-nitroindazole ≥98%
3-Bromo-7-nitroindazole
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Poids moléculaire: 242.03 g/mol
Point de fusion: 176
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00159910
Numéro CAS: 74209-34-0