Rouge neutre ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N8,N8,3-Triméthyl-2,8-phénazinediamine monochlorhydrate, Rouge basic 5, 3-Amino-7-diméthyle amino-2-méthylphenazine hydrochlorure
CAS No.: 553-24-2
Molecular Formula: C15H17ClN4
Formula Weight: 288.78
Physical Form: Powder
Appearance: Dark green to black
Melting Point: 290° dec.
Beilstein Reference: 3918740
Merck Reference: 14,6488
MDL No.: MFCD00012651
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Formule:
C₁₅H₁₇ClN₄ Poids moléculaire: 288.78 g/mol Point de fusion: 290 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012651 Numéro CAS: 553-24-2 EINECS: 209-035-8 Indice Merck: 14,6488 |