L(+)-Lysine monochlorhydrate réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
L(+)-Lysine HCl, (S)-(+)-Lysine chlorhydrate, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lysine monochlorhydrate, L(+)-Lysine chlorhydrate, (S)-(+)-Lysine HCl
CAS No.: 657-27-2
Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl
Formula Weight: 182.65
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Beilstein Reference: 3563889
Merck Reference: 14,5636
MDL No.: MFCD00064564
Formule:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Poids moléculaire: 182.65 g/mol Point de fusion: 263…264 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064564 Numéro CAS: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 Indice Merck: 14,5636 |